Kluczowe dokumenty
AV41421
Sigma-Aldrich
Anti-CA4 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-CAIV, Anti-Carbonic anhydrase IV, Anti-RP17
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CA4(762)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CA4
Działania biochem./fizjol.
Anhydrazy węglanowe (CA) to duża rodzina metaloenzymów cynku, które katalizują odwracalne uwodnienie dwutlenku węgla. Uczestniczą one w różnych procesach biologicznych, w tym w oddychaniu, zwapnieniu, równowadze kwasowo-zasadowej, resorpcji kości oraz tworzeniu cieczy wodnistej, płynu mózgowo-rdzeniowego, śliny i kwasu żołądkowego. Wykazują one dużą różnorodność w dystrybucji tkankowej i lokalizacji subkomórkowej. CA IV jest izozymem błonowym zakotwiczonym w glikozylofosfatydyloinozytolu, ulegającym ekspresji na powierzchni światła naczyń włosowatych płuc (i niektórych innych) oraz proksymalnych kanalików nerkowych. Jego dokładna funkcja nie jest znana, jednak może odgrywać rolę w dziedzicznych zaburzeniach nerkowego transportu wodorowęglanów.anhydrazy węglanowe (CA) to duża rodzina metaloenzymów cynku, które katalizują odwracalne uwodnienie dwutlenku węgla. Uczestniczą one w różnych procesach biologicznych, w tym w oddychaniu, zwapnieniu, równowadze kwasowo-zasadowej, resorpcji kości oraz tworzeniu cieczy wodnistej, płynu mózgowo-rdzeniowego, śliny i kwasu żołądkowego. Wykazują one dużą różnorodność w dystrybucji tkankowej i lokalizacji subkomórkowej. CA IV jest izozymem błonowym zakotwiczonym w glikozylofosfatydyloinozytolu, ulegającym ekspresji na powierzchni światła naczyń włosowatych płuc (i niektórych innych) oraz proksymalnych kanalików nerkowych. Jego dokładna funkcja nie jest znana, jednak może odgrywać rolę w dziedzicznych zaburzeniach nerkowego transportu wodorowęglanów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DGEHFAMEMHIVHEKEKGTSRNVKEAQDPEDEIAVLAFLVEAGTQVNEGF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)