Kluczowe dokumenty
AV38530
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Histone deacetylase 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, bovine, human, guinea pig, rat, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC1(3065)
Opis ogólny
Deacetylaza histonowa 1 (HDAC1) bierze udział w regulacji ekspresji genów eukariotycznych. HDAC1 bierze udział w regulacji krytycznych procesów komórkowych, takich jak proliferacja, różnicowanie i apoptoza. HDAC1 w połączeniu z innymi białkami regulatorowymi genów reguluje szeroki zakres specyficznych kaskad genów. Na przykład HDAC1 jest regulatorem ekspresji retrotranspozonów w mysich embrionalnych komórkach macierzystych. HDAC1 jest celem różnych inhibitorów deacetylazy histonowej, które są obecnie opracowywane jako potencjalne środki terapeutyczne w leczeniu nowotworów.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-HDAC1 reaguje z psimi, ludzkimi, mysimi, szczurzymi i bydlęcymi białkami deacetylazy histonowej 1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego HDAC1
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-HDAC1 jest stosowane do znakowania białka deacetylazy histonowej 1 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu techniką immunohistochemiczną (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli deacetylazy histonowej 1 w różnych kaskadach aktywacji genów i procesach komórkowych.
Działania biochem./fizjol.
Acetylacja i deacetylacja histonów, katalizowane przez kompleksy wielopodjednostkowe, odgrywają kluczową rolę w regulacji ekspresji genów eukariotycznych. HDAC1 należy do rodziny deacetylaz histonowych/acuc/apha i jest składnikiem kompleksu deacetylaz histonowych. HDAC1 oddziałuje również z białkiem supresorowym nowotworu retinoblastoma, a kompleks ten jest kluczowym elementem kontroli proliferacji i różnicowania komórek. Wraz z białkiem-2 związanym z przerzutami, HDAC1 deacetyluje p53 i moduluje jego wpływ na wzrost komórek i apoptozę. Acetylacja i deacetylacja histonów, katalizowana przez kompleksy wielopodjednostkowe, odgrywają kluczową rolę w regulacji ekspresji genów eukariotycznych. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny deacetylaz histonowych/acuc/apha i jest składnikiem kompleksu deacetylaz histonowych. Oddziałuje również z białkiem supresorowym nowotworu retinoblastoma, a kompleks ten jest kluczowym elementem kontroli proliferacji i różnicowania komórek. Wraz z białkiem-2 związanym z przerzutami, deacetyluje p53 i moduluje jego wpływ na wzrost komórek i apoptozę.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SDSEEEGGRKNSSNFKKAKRVKTEDEKDPEEKKEVTEEEKTKEEKP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ilenia Aversa et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-10-03)
Nuclear Factor-κB (NF-κB) is frequently activated in tumor cells contributing to aggressive tumor growth and resistance to chemotherapy. Here we demonstrate that Ferritin Heavy Chain (FHC) protein expression inversely correlates with NF-κB activation in cancer cell lines. In fact, FHC
Emma L Smith et al.
Nucleic acids research, 47(21), 11151-11163 (2019-10-11)
Phosphorylation of the NF-κB transcription factor is an important regulatory mechanism for the control of transcription. Here we identify serine 80 (S80) as a phosphorylation site on the p50 subunit of NF-κB, and IKKβ as a p50 kinase. Transcriptomic analysis
Fa-Xiu Chen et al.
International journal of biological sciences, 16(9), 1481-1494 (2020-04-01)
Inflammation and apoptosis are considered as two major pathological causes of human sarcopenia. The current understanding based on different models recognizes that apoptosis does not trigger inflammation, while emerging evidence indicates that inflammation can induce apoptosis. Here, we provide solid