Kluczowe dokumenty
AV32790
Sigma-Aldrich
Anti-ACAT2 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Acetyl-coenzyme A acetyltransferase 2 (acetoacetyl coenzyme A thiolase)
Wybierz wielkość
100 μL
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, guinea pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACAT2(39)
Opis ogólny
ACAT2 jest acylotransferazą acylo-koenzymu A cholesterolu, która reguluje estryfikację cholesterolu w komórkach. ACAT2 jest zalecana jako cel leczenia hipercholesterolemii i miażdżycy. Jest również zaangażowana w hamowanie wydzielania apoB w komórkach wątroby.
Przeciwciało Rabbit Anti-ACAT2 (AB1) rozpoznaje bydlęcą, ludzką, mysią i szczurzą ACAT2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ACAT2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ACAT2 (AB1) może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml. Może być również stosowane w aplikacjach IHC w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Acetylotransferaza 2 acetylo-koenzymu A jest enzymem biorącym udział w metabolizmie lipidów. Zgłoszeni pacjenci z niedoborem ACAT2 wykazywali poważne upośledzenie umysłowe i hipotonię. Gen ACAT2 wykazuje komplementarne nakładanie się z regionem 3-prime genu TCP1 zarówno u myszy, jak i u ludzi. Geny te są kodowane na przeciwnych niciach DNA, a także w przeciwnej orientacji transkrypcyjnej.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SREDQDKVAVLSQNRTENAQKAGHFDKEIVPVLVSTRKGLIEVKTDEFPR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L J Wilcox et al.
Journal of lipid research, 42(5), 725-734 (2001-05-16)
The citrus flavonoids, naringenin and hesperetin, lower plasma cholesterol in vivo. However, the underlying mechanisms are not fully understood. The ability of these flavonoids to modulate apolipoprotein B (apoB) secretion and cellular cholesterol homeostasis was determined in the human hepatoma
Paolo Parini et al.
Circulation, 110(14), 2017-2023 (2004-09-29)
Two acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase (ACAT) genes, ACAT1 and ACAT2, have been identified that encode 2 proteins responsible for intracellular cholesterol esterification. In this study, immunohistology was used to establish their cellular localization in human liver biopsies. ACAT2 protein expression was