Merck
SML2980
G6PDi-1
≥98% (HPLC), G6PD inhibitor, powder
Synonim(y):
4-([5-oxo-6H,7H,8H,9H-cyclohepta[d]pyrimidin-2-yl]amino)thiophene-2-carbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
G6PDi-1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC(NC2=NC=C3C(CCCCC3=N2)=O)=CS1
InChI
1S/C14H12N4OS/c15-6-10-5-9(8-20-10)17-14-16-7-11-12(18-14)3-1-2-4-13(11)19/h5,7-8H,1-4H2,(H,16,17,18)
InChI key
USWCHVCZOGGQQA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
G6PDi-1 is a cell penetrant potent and selective nonsteroidal inhibitor of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD). G6PDi-1 strongly depletes NADPH in lymphocytes. It decreases inflammatory cytokine response in macrophages, and suppresses respiratory burst in neutrophils.
cell penetrant potent and selective nonsteroidal inhibitor of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)