Przejdź do
8.21024
di-Phosphorus pentasulfide
for synthesis
Synonim(y):
Phosphorus pentasulfide, Diphosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus(V) sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
P2S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.27
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
215-242-4
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
515 °C
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
142 °C
potency
389 mg/kg LD50, oral (Rat), 3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
concentration
27.8-28.8%
dilution
(for synthesis)
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
515 °C
mp
280-284 °C (lit.)
density
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
900‑1100 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay P: 27.8 - 28.8 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2321068.210268.22339
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystals
form
liquid
autoignition temp.
142 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
515 °C
bp
514 °C
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
bp
105.3 °C/1013 hPa
signalword
Danger
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react. 1
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821024100004022536471945
821024010004022536471938
821024250004022536471952
Questions
  1. What is the difference between this item and Phosphorus pentasulfide (232106)?
    1 answer
    1. These products both fall under the chemical abstract service number 1314-80-3 which means chemically they are the same. The only major difference between the two products is that product 821024 has a purity assay range between 27.8-28.8 % while product 232106 has an purity assay range of 98.5-101.5 %. Both products have different testing methods as well which can be viewed via the product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/8.21024/8210242500
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/754/815/232106-BULK_______SIGALD_____.pdf