Kluczowe dokumenty
AV31860
Sigma-Aldrich
Anti-MyCBP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-c-Myc binding protein
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
12 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYCBP(26292)
Opis ogólny
Białko wiążące c-Myc (MyCBP/AMY-1) wiąże N-końcowy region myc i stymuluje zależną od E-boksu transkrypcję myc. MYCBP jest regulowane w górę w komórkach raka okrężnicy. MyCBP/AMY-1 jest czynnikiem wyzwalającym różnicowanie erytrocytów. AMY-1 działa jako induktor różnicowania ludzkich komórek K562 po indukcji AraC.
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-MyCBP reaguje z ludzkimi, mysimi, szczurzymi, kurzymi, bydlęcymi i psimi białkami wiążącymi c-Myc.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MYCBP
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-MyCBP służy do znakowania białka wiążącego c-Myc w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania obecności i roli białka wiążącego c-myc w regulacji ekspresji myc i różnicowania erytrocytów.
Królicze przeciwciało anty-EHF może być stosowane do aplikacji western blot w rozcieńczeniu 1,25 μg/ml. Produkt może być również stosowany do testów IHC w stężeniu 4-8 μg/ml, przy użyciu tkanek zatopionych w parafinie.
Działania biochem./fizjol.
Gen MYCBP koduje białko, które wiąże się z N-końcowym regionem MYC i stymuluje aktywację transkrypcji zależnej od pola E przez MYC.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AATPENPEIELLRLELAEMKEKYEAIVEENKKLKAKLAQYEPPQEEKRAE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)