Z742568
PlateFuge™ Microplate Microcentrifuge with rotor and plate carrier
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
microplate centrifuge, multiplate centrifuge
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold 24 microtiter plates
4 S Deceleration:
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C2000-E
Parametry
2550 rpm
600 × g
metody
centrifugation: suitable
szer. × śr. × wys.
9.2 in. (23 cm) × 10.2 in. (26 cm) × 7.75 in. (19.7 cm)
masa
9 lb (4 kg)