Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV31587
Sigma-Aldrich
Anti-DBP (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-D site of albumin promoter (albumin D-box) binding protein
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, dog, bovine, rat, sheep, mouse, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DBP(1628)
Opis ogólny
Białko wiążące miejsce D promotora albuminy (albumin D-box) lub DBP jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny PAR bZIP. Wiadomo, że DBP oddziałuje z sekwencjami promotora w genach takich jak CYP2A5, CYP2A5 i albumina. Co więcej, Dbp jest podobno zaangażowany w transkrypcję niektórych genów zegara okołodobowego.
Przeciwciało Rabbit Anti-DBP (AB1) rozpoznaje ludzkie, mysie, szczurze, bydlęce i psie DBP.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego DBP
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-DBP (AB1) może być stosowane do testów western blot w rozcieńczeniu 1,0 μg/ml. Przeciwciało może być również używane do zastosowań IHC w stężeniu 4-8 μg/ml, przy użyciu tkanek zatopionych w parafinie.
Działania biochem./fizjol.
DBP jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych PAR bZIP (proline and acidic amino acid-rich basic leucine zipper) (Khatib et al., 1994.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SSPGHAPARAALGTASGHRAGLTSRDTPSPVDPDTVEVLMTFEPDPADLA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Markus Stratmann et al.
Molecular cell, 48(2), 277-287 (2012-09-18)
The transcription factors BMAL1 and CLOCK drive the circadian transcription of clock and clock-controlled genes, such as Dbp. To investigate the kinetics of BMAL1 binding to target genes in real time, we generated a cell line harboring tandem arrays of
Ken Hashimoto et al.
iScience, 25(5), 104337-104337 (2022-05-24)
Introduction of fetal cell cycle genes into damaged adult hearts has emerged as a promising strategy for stimulating proliferation and regeneration of postmitotic adult cardiomyocytes. We have recently identified Fam64a as a fetal-specific cell cycle promoter in cardiomyocytes. Here, we