Kluczowe dokumenty
AV07056
Sigma-Aldrich
Anti-CMKLR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Chemokine-like receptor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CMKLR1(1240)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego CMKLR1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CMKLR1 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
CMKLR1 jest receptorem sprzężonym z białkiem G, który jest aktywowany przez chemerynę, atraktant leukocytów i adipokinę. CMKLR1 ulega ekspresji w embrionalnych i dorosłych mięśniach szkieletowych, choć jego rola u dorosłych nie jest jasna. Reguluje procesy migracji komórek i różnicowania mioblastów w miotuby. Rola tego receptora jest ważna w rozwoju tkanki tłuszczowej, stanach zapalnych i homeostazie glukozy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KKFKVALFSRLVNALSEDTGHSSYPSHRSFTKMSSMNERTSMNERETGML
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew C Ernst et al.
Endocrinology, 153(2), 672-682 (2011-12-22)
Adipose tissue secretes a variety of bioactive signaling molecules, termed adipokines, which regulate numerous biological functions including appetite, energy balance, glucose homeostasis, and inflammation. Chemerin is a novel adipokine that regulates adipocyte differentiation and metabolism by binding to and activating
Mark E Issa et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 302(11), C1621-C1631 (2012-03-31)
The chemokine-like receptor-1 (CMKLR1) is a G protein-coupled receptor that is activated by chemerin, a secreted plasma leukocyte attractant and adipokine. Previous studies identified that CMKLR1 is expressed in skeletal muscle in a stage-specific fashion during embryogenesis and in adult