Kluczowe dokumenty
E4781
Anti-eRF3a/GSPT1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Eukaryotic Release Factor 3a, Anti-G1 to S phase transition 1, Anti-GST1, homolog of yeast
Wybierz wielkość
2920,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2920,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 76.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformadehyde-fixed HeLa cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSPT1(2935)
mouse ... Gspt1(14852)
rat ... Gspt1(24420)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)