Kluczowe dokumenty
791056P
Avanti
2-OHOA
2-hydroxyoleic acid (sodium salt), powder
Synonim(y):
Minerval; NaCHOleate; 2OHOA
Wybierz wielkość
1 G
907,00 zł
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
907,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (791056P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791056P
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas 2-hydroksyoleinowy (2-OHOA) jest syntetyczną pochodną kwasu oleinowego, która nie ulega metabolizmowi oksydacyjnemu.[1] Zawiera 18 atomów węgla w łańcuchu kwasów tłuszczowych.[2]
Zastosowanie
Kwas 2-hydroksyoleinowy (2-OHOA) jest odpowiedni do stosowania:
  • do badania jego działania przeciwnadciśnieniowego u dorosłych szczurów z nadciśnieniem samoistnym (SHR)[1]
  • do badania zależności między strukturą chemiczną a efektem 2-OHOA w zmniejszaniu masy ciała u szczurów[2]
  • jako związek przeciwnowotworowy, w celu zbadania jego wpływu na lipidom ksenograftów w oparciu o obrazową spektrometrię mas (IMS)[3]
Działania biochem./fizjol.
Kwas 2-hydroksyoleinowy (2-OHOA) działa jako potencjalny środek przeciwnadciśnieniowy.[4] Doustne podawanie 2-OHOA jest stosowane w celu zmniejszenia masy ciała.[2]
Kwas 2-hydroksyoleinowy jest induktorem zatrzymania cyklu komórkowego i apoptozy w kilku liniach komórek nowotworowych, w tym glejaka, białaczki, raka piersi i jelita grubego. Kwas 2-hydroksyoleinowy zwiększa poziom sfingomieliny (SM) w błonach komórek nowotworowych, które zazwyczaj wykazują zmniejszoną zawartość SM w błonie i przebudowane błony w porównaniu z normalnymi komórkami. Związek ten nie ma wpływu na poziom SM w komórkach nienowotworowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (791056P-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure-effect relation of C18 long-chain fatty acids in the reduction of body weight in rats
Vogler O, et al.
International Journal of Obesity, 32(3), 464-464 (2008)
Alena Khmelinskaia et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(8), 2117-2128 (2014-02-05)
Recent research regarding 2-hydroxylated fatty acids (2OHFAs) showed clear evidence of their benefits in the treatment of cancer, inflammation, and neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease. Monolayer compressibility isotherms and isothermal titration calorimetry of 2OHFA (C18-C22) in phosphatidylcholine/phosphatidylethanolamine/sphingomyelin/cholesterol (1:1:1:1 mole
Victoria Lladó et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(6), 1619-1627 (2014-02-15)
This review summarizes the cellular bases of the effects of NaCHOleate (2-hydroxyoleic acid; 2OHOA; Minerval) against glioma and other types of tumors. NaCHOleate, activates sphingomyelin synthase (SGMS) increasing the levels of cell membrane sphingomyelin (SM) and diacylglycerol (DAG) together with
Silvia Terés et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(22), 8489-8494 (2012-05-16)
Despite recent advances in the development of new cancer therapies, the treatment options for glioma remain limited, and the survival rate of patients has changed little over the past three decades. Here, we show that 2-hydroxyoleic acid (2OHOA) induces differentiation
Victoria Llado et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 14(3), 659-670 (2009-05-06)
Minerval is an oleic acid synthetic analogue that impairs lung cancer (A549) cell proliferation upon modulation of the plasma membrane lipid structure and subsequent regulation of protein kinase C localization and activity. However, this mechanism does not fully explain the