Merck
A9801
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt
Synonim(y):
BAPTA
About This Item
Wzór liniowy:
C22H20N2O10K4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
628.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
rozpuszczalność
~50 mg/mL (pH >6)
ciąg SMILES
[K].OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
Działania biochem./fizjol.
Highly selective calcium chelating reagent.