Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 920,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
920,00 zł
description
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate, 4-toluidine salt
assay
99% (HPLC)
form
powder
mol wt
Mr 326.44 (BCIP), Mr 433.6 (BCIP toluidine salt)
packaging
pkg of 1 g (11585002001), pkg of 250 mg (10760994001)
manufacturer/tradename
Roche
solubility
DMF: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
BCIP is provided in two salt forms: the disodium salt which is soluble in water and the p-toluidine form which is soluble in dimethylformamide. These salt forms may be used to prepare a stock solution that in combination with NBT and a reaction buffer, form a substrate solution for alkaline phosphatase. This substrate system, when incubated with alkaline phosphatase, produces an insoluble NBT diformazan product that is easily observable with its purple color. For added convenience, a mixture of BCIP and NBT is provided in an easily dissolvable tablet form or as a ready-to-use liquid.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% (HPLC) | assay - | assay >95% (HPLC) | assay - |
| solubility DMF: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form solution | form solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 1 g (11585002001), pkg of 250 mg (10760994001) | packaging pkg of 8 mL | packaging pkg of 3 mL (150 mg) | packaging - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F
flash_point_c
58 °C
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?