Kluczowe dokumenty
A7721
JumpStart™ Taq Antibody
Adds hot-start capabilities to any Taq DNA Polymerase
Synonim(y):
Hot start Taq antibody
Wybierz wielkość
1350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1350,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
klon
monoclonal
Formularz
liquid
Właściwości
hotstart
stężenie
1.1 mg/mL
metody
PCR: suitable
kolor
colorless
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- cytochrome blocked nucleic acid (LNA) probe assay[1]
- ligation-mediated polymerase chain reaction (LM-PCR)[2]
- in Real-Time quantitative PCR Analysis of viral titer[3]
- PCR amplification of complex genomic or cDNA templates
- to amplify very low-copy-number targets
- for the PCR amplification of many thermal cycles (>35) and multiple primer pairs in the same reaction tube
Opakowanie
Komponenty
Dilution Buffer provided in 1 mL vials
Ilość
Inne uwagi
View more detailed information on JumpStart Taq enzymes at www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)