Przejdź do
D7170
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution
10 mM in H2O
Synonim(y):
dGTP-Na3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5Na3O13P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
573.13
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
300-026-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 mM in H2O
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP) is made of a guanine nucleobase attached to deoxyribose and a 5′-hydroxyl on the sugar linked to a chain of three phosphate residues. It is used by the cells for the synthesis of DNA with the help of DNA polymerase.
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt is utilized for methods such as DNA sequencing, PCR and other DNA polymerase based DNA synthesis and repair techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DGTP-ROD503811051466001
dGTP PCR Grade, sodium salt
Roche
DGTP-RO
dGTP
dGTP =98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
Roche
11051466001
dGTP
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
assay
98%
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
concentration
10 mM in H2O
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
100 mM (pH 7)
concentration
100 mM
color
colorless
color
-
color
colorless
color
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)