Przejdź do
D7295
Mieszanina deoksynukleotydów, 10 mM
Molecular Biology Reagent
Synonim(y):
10mM mieszanina dNTP, Mieszanka dNTP, dNTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
20 x 0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3370,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Solubility:
H2O: soluble at 20 °C
Storage temp.:
−20°C
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
10 mM
color
colorless
solubility
H2O: soluble at 20 °C
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Nucleotides are organic molecules that serve as the monomers, or subunits, of nucleic acids (like DNA and RNA). The building blocks of nucleic acids, nucleotides consist of a nitrogenous base (purine or pyrimidine), a five-carbon sugar (ribose or deoxyribose), and at least one phosphate group. A nucleoside along with a phosphate group yields a nucleotide. The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 10 mM each of UltraPure dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water. One µL is sufficient for a standard 50 µL PCR reaction.
Application
dNTP Mix has been used:
  • in the PCR amplification of genomic DNA isolated from insect, fungi,[1] virus, human,[2]
  • in reverse transcription of total RNA to cDNA.[3][3]
  • as a component of the DNA amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR)[1][4]
  • routine and long PCR
  • manual and automated DNA sequencing
  • cDNA synthesis[5] and labeling reactions
Features and Benefits
  • Purity of each dNTP: Minimum 99%
  • Conveniently formulated; 1 μL is used per 50 μL PCR
  • Equimolar amounts of each dNTP means less pipetting
  • Minimize risk of contamination in PCR
  • UltraPure dNTPs can help maximize consistency and yields in critical PCR reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DNTP10DNTP100DNTP100A
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
-
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
solubility
H2O: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is this 10 mM each, or 10 mM total? This info should be clearly stated on the label and on your site.
    1 answer
    1. This is 10 mM each and can be found under Description-> General Description: The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 10 mM each of UltraPure dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
      Helpful?
  2. How much Product D7295, Deoxynucleotide Mix, is needed for a PCR reaction?
    1 answer
    1. One μl is sufficient for a standard 50 μl PCR reaction.
      Helpful?
  3. Does Product No. D7295, Deoxynucleotide Mix contain dTTP or TTP?
    1 answer
    1. The product contains Thymidine 5´-triphosphate sodium salt.  Thymidine has a deoxy sugar, so it is a deoxythymidine.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What are the components to Product D7295, Deoxynucleotide Mix?
    1 answer
    1. The D7295 contains 10mM of each dATP, dCTP, dGTP and TTP in molecular biology grade water.  This is for a total concentration of 40 mM.