Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł 2652,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2652,00 zł
Cena katalogowa3120,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Amphiregulin human, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE)
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
10-100 ng/mL ED50/EC50
mol wt
~11 kDa
packaging
pkg of 1 mg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AREG(374)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in NSO cells |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7080-.1MG | 04061833383445 |