Kluczowe dokumenty
A5912
N,N′-Bis(acryloyl)cystamine
~98% (HPLC)
Synonim(y):
2,2′-(Bisacrylamino)diethyl disulfide, BAC, Bis(2-acrylamidoethyl) disulfide
About This Item
Polecane produkty
Próba
~98% (HPLC)
rozpuszczalność
acetic acid: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
Klucz InChI
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?