powder
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H17N7O8S4.2Na/c1-23-16(20-21-22-23)34-4-5-3-33-15-17(32-2,14(31)24(15)7(5)11(29)30)19-9(26)13-35-12(36-13)6(8(18)25)10(27)28;;/h13,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,18,25)(H,19,26)(H,27,28)(H,29,30);;/q;2*+1/p-2/b12-6-;;/t13?,15-,17+;;/m1../s1
Klucz InChI
ZQQALMSFFARWPK-GLHLDKNHSA-L
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3