A5656
(±)-Anabasine
≥90% (TLC), liquid
Synonim(y):
3-(2-Piperidinyl)pyridine, Neonicotine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90% (TLC)
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]25/D 0°, c = 1 in H2O(lit.)
kolor
colorless to yellow
temp. przejścia
freezing point 9 °C
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
ciąg SMILES
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
Klucz InChI
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Chrna7(11441) , Chrnb1(11443)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup