Przejdź do
SML1236
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt
≥98% (HPLC), acetylcholine receptor agonist, powder
Synonim(y):
(−)-Nicotine ditartrate, (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine (+)-bitartrate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2 · 2C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.41
UNSPSC Code:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-607-2
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +20 to +26°, c = 1.0 in water
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChI key
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Application
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt has been used in intracellular calcium imaging.
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt has been used as an agonist for acetylcholine receptor (AChr).
Biochem/physiol Actions
Prototype nicotinic acetylcholine receptor agonist; naturally occurring isomer.
NHT is considered to be more stable than nicotine. Nicotine is highly addictive drug and is indirectly but strongly associated with tobacco related diseases. It helps to discontinue smoking. Nicotine might serve as a therapeutic agent in treating Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and ulcerative colitis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481975N3876N1019
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥95% (TLC)
form
powder
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 10 mg/mL, water: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
289.8 °F
flash_point_c
143.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)