Przejdź do
1.09870
Standard fosforanowy
1000 mg PO4 (H3PO4 in H2O) Titrisol®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
1.4 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
(PO₄³-): 1000 mg / ampułkę
Metoda oznaczania: Miareczkowanie alkalimetryczne.
(identyfikowalne z NIST - SRM 84k)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Standard fosforanowy
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)