Merck
A4535
Sigma-Aldrich
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
suitable for fluorescence
Synonim(y):
1,5-EDANS, N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C12H13N2O3SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność
suitable for fluorescence
ciąg SMILES
[Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oliver Schilling et al.
Biological chemistry, 399(9), 997-1007 (2018-06-09)
In humans, three different trypsin-isoenzymes have been described. Of these, trypsin-3 appears to be functionally different from the others. In order to systematically study the specificity of the trypsin-isoenzymes, we utilized proteome-derived peptide libraries and quantitative proteomics. We found similar
Claudia Seidl et al.
Current Alzheimer research, 14(3), 317-326 (2016-10-28)
Alzheimer´s disease, a progressive and degenerative disorder of the brain, is the most common cause of dementia among the elderly. To face its multifactorial nature, the use of single compounds that can simultaneously modulate different targets involved in the neurodegenerative