Przejdź do
I2633
Cardiogreen
Powder
Synonim(y):
Foxgreen, IC Green, Indocyanine green
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H47N2NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
774.96
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
222-751-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4115884
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cardiogreen, polymethine dye
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥75%
technique(s)
titration: suitable
color
green to very dark green
solubility
water: 0.01 g/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccc6ccccc6c15
InChI
1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
InChI key
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
General description
Cardiogreen is a negatively charged polymethine dye that forms noncovalent fluorescent complexes with proteins. This "pseudofluorogenic" property has been utilized for protein determination by capillary electrophoresis with diode laser-induced fluorescence detection.[1]
Application
Cardiogreen has been used to resolve several labeled proteins including: human serum albumin, ribonuclease A, transferrin, and cytochrome c.
Cardiogreen has been used as an intraocular capsular stain. It has been used in the dye-dilution method for cardiac output.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
solubility: 0.01g in 10mL H2O : green to very dark green
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
134000921980B6756
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
color
green to very dark green
color
-
color
green to very dark green
color
blue-green
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
water: 0.01 g/mL
solubility
-
solubility
water: 0.01 g/10 mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardiogreen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can Product No. I2633, Cardiogreen, be used as a biological stain?
    1 answer
    1. Limited absorbance in the visible region practically precludes the use of Indocyanine Green as a biological stain. See: Sigma-Aldrich Handbook of Dyes, Stains, and Indicators, Green, F. ed., p. 407.
      Helpful?
  2. Has Cardiogreen been used for in vivo optical imaging studies?
    1 answer
    1. We do not subject this product to in vivo testing. However, one study documents the use of the product in a study with mice:For optical imaging, mice were injected intravenously with a mixture of 0.05 ml of 260 μM ICG (Cardiogreen) and 0.05 ml of 360 μM DTR (70,000 MW, Invitrogen) in saline (equivalent to 0.4 mg per kg or 7.4 μM initial concentration in blood).
      Helpful?
  3. How long can I store a solution of Cardiogreen after it has been prepared?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich recommends that solutions be prepared fresh and not stored. Solutions "are stable only for a few hours and cannot be kept overnight." See: Sigma-Aldrich Handbook of Dyes, Stains, and Indicators, Green, F. ed., p. 407.
      Helpful?
  4. Does Cardiogreen dissolve equally well in saline and in water?
    1 answer
    1. Each lot is tested for solubility in hot water at 1 mg/mL. We have found that Sigma Product No. I2633 (which has the same CAS number as Product No. 21980) dissolves in water at 1 mg/mL without heating. Further dilute in saline to prepare an isotonic solution.
      Helpful?
  5. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.