Merck
730475
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
97%
Wybierz wielkość
1 G
224,00 zł
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
224,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495
gęstość
1.676 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,7H
Klucz InChI
WRTTUKLMUOEXBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)