Przejdź do
714151
Fmoc-β-azido-Ala-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-3-Azido-2-(Fmoc-amino)propionic acid, Fmoc-3-azido-L-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.34
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-β-azido-Ala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
lumps
optical activity
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reaction type: click chemistry
impurities
15.3-16.5% nitrogen, 60.1-62.5% carbon
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H16N4O4/c19-22-20-9-16(17(23)24)21-18(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
ZITYCUDVCWLHPG-INIZCTEOSA-N
Application
Fmoc-β-azido-Ala-OH chloride is a general N-terminal protected reagent used in the solid phase peptide synthesis. Azido group allows it to undergo copper-mediated click chemistry reactions.
It can be used in:
  • Synthesis of α-N-acetylgalactosamine (α-GalNAc) linked antifreeze glycopeptides (AFGPs).
  • Synthesis of stimuli-responsive multifunctional peptide gatekeepers for drug delivery applications.
  • Synthesis of triazole-linked glycopeptides via Cu(I)-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition (CuAAC).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7142914743547436
form
lumps
form
powder
form
-
form
-
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in DMF
optical activity
[α]/D 3.5±0.3°, c = 1 in ethyl acetate
optical activity
-
optical activity
-
impurities
15.3-16.5% nitrogen, 60.1-62.5% carbon
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)