Przejdź do
68972
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Synonim(y):
Tri-tert-butyl N-(carboxymethyl)hydrazinetricarboxylate, tri-Boc-hydrazinoacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H30N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.43
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid, ≥97.0% (N)
Quality Segment
assay
≥97.0% (N)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
112-115 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O8/c1-15(2,3)25-12(22)18(10-11(20)21)19(13(23)26-16(4,5)6)14(24)27-17(7,8)9/h10H2,1-9H3,(H,20,21)
InChI key
FSRNHDLQBNOYJK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1542972560N9877
description
≥97.0% (N)
description
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
Sigma Grade, ≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (N)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
112-115 °C
mp
64-67 °C
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)