Merck
A4470
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Adenovirus 2 E1A (Adenovirus 2 early region 1) antibody produced in mouse
1.0 mg/mL, clone M73, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M73, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30-50 kDa (3 bands)
reaktywność gatunkowa
viral
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/mL using whole extract of HEK 293 cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Gen E1A adenowirusa moduluje ekspresję genów poprzez łączenie się z czynnikami transkrypcyjnymi w komórkach. Badania wykazały, że E1A reguluje stymulację ICAM-1 poprzez sygnały zapalne w komórkach nabłonka płuc. E1A ma również związek z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Ponadto wiadomo, że E1A pośredniczy w supresji nowotworów, czyniąc komórki nabłonkowe wrażliwymi na anoikis. Mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko adenowirusowi 2 E1A wiąże się z adenowirusem 2 i 5 E1A (3 pasma przy 30-50 kDa w SDS-PAGE), a także z białkami związanymi z E1A.
Immunogen
full length recombinant adenovirus 2 E1A protein.
Zastosowanie
Monoclonal Anti-Adenovirus 2 E1A może być stosowany do pośredniej immunofluorescencji (2-5 μg/ml) i immunoprecypitacji (1-2 μg/ml, przy użyciu całego ekstraktu z komórek HEK 293).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.08% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S M Frisch
Mutation research, 350(1), 261-266 (1996-02-19)
Tumor suppressor genes such as Rb and p53 usually kill tumor cells when overexpressed ectopically. This is a consequence of their normal cell cycle regulatory functions. By contrast, the E1a gene of adenovirus, a common cold virus, converts tumor cells
N Keicho et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 16(1), 23-30 (1997-01-01)
Previous studies from our laboratory demonstrated that adenovirus E1A DNA and proteins are detected in lungs of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Since adenovirus E1A gene products are known to regulate the expression of many genes by interacting
Li-Li Guo et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(6), 5394-5402 (2018-05-31)
Viral vectors represent a potential strategy for the treatment of human malignant tumors. Currently, recombinant adenovirus vectors are commonly used as gene therapy vehicles, as it possesses a proven safety profile in normal human cells. The recombinant adenovirus system has