Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 646,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
311,00 zł
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
type
Type I
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
100-300 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
foreign activity
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, Triosephosphate isomerase ≤0.02%
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type I, ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein | description Type X, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥75 units/mg protein | description Type III, ammonium sulfate suspension |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source rabbit muscle | biological source - | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle |
| specific activity 100-300 units/mg protein | specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥75 units/mg protein | specific activity - |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension |
| storage condition (Tightly closed) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Glycerophosphate Dehydrogenase from rabbit muscle
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?