Merck
A2295
Sigma-Aldrich
Acivicin
Synonim(y):
α-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H]([C@@H]1CC(Cl)=NO1)C(O)=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)