Przejdź do
00071
Acetaldehyde
≥99.0% (GC), liquid, ReagentPlus®
Synonim(y):
Ethanal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
122,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
160,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021102
UNSPSC Code:
12352114
EC Number:
200-836-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505984
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetaldehyde, ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
biological source
synthetic
Quality Segment
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetaldehyde is an organic colorless flammable liquid. It can be produced by hydration of acetylene and by catalytic oxidation of ethyl alcohol. It is mainly used in manufacturing acetic acid.
Mechanism of the thermal decomposition of acetaldehyde has been reported.[1] It is a product of ethanol metabolism in the liver, binds covalently to various proteins, thereby alters the liver function and structure.[2] The aldol condensation of acetaldehyde and heptanal in the presence of hydrotalcite-type catalysts has been described.
Application
It was used in the plasma polymerization for deposition of reactive aldehyde groups onto substrate, in a study to produce fibrous biomaterials with cell adhesive and also repulsive capability in biomedical applications. It was also used as calibration standard during determination of acetone, acetaldehyde, ethanol, and methanol in different human matrices, such as whole blood, vitreous humour, and urine using gas chromatography with flame ionization detection method (GC–FID).
Acetaldehyde may be used for the enzymatic synthesis of fatty acids.[3]
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
forms easily paraldehyde
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
000708.000041002811
Acetaldehyde United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1002811
Acetaldehyde
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
refractive index
n20/D 1.332
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
bp
21 °C (lit.)
bp
20.4 °C/1013 hPa
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
-123 °C
mp
−125 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-38.0 °F - closed cup
flash_point_c
-38.89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-07-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reakcja kondensacji aldolowej jest reakcją organiczną wprowadzoną przez Charlesa Wurtza, który po raz pierwszy przygotował aldehyd β-hydroksylowy z aldehydu octowego w 1872 roku.
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
Raghu Sivaramakrishnan et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7724-7733 (2015-03-21)
The mechanism for the thermal decomposition of acetaldehyde has been revisited with an analysis of literature kinetics experiments using theoretical kinetics. The present modeling study was motivated by recent observations, with very sensitive diagnostics, of some unexpected products in high
Acetaldehyde plasma polymer-coated PET fibers for endothelial cell patterning: Chemical, topographical, and biological analysis.
Hadjizadeh, Afra.
Journal of Biomedical Materials Research. Part B, Applied Biomaterials, 94.1, 11-21 (2010)
Bruce D. Craig, David S. Anderson
Handbook of Corrosion Data, 87-87 (1994)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
VT000716-1VL04061842028900
VT000716-10EA04061842028894
211478-25G04061838771810
00071-5ML04061838601926
00071-500ML04061837367717
00071-1L04061837367694
00071-100ML04061837367687
00071-500ML-IN04061837367724
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?