Merck
A1505
Sigma-Aldrich
p-Amino-DL-phenylalanine
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
255-258 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3