Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 383,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł 514,35 zł |
Informacje o tej pozycji
383,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
152-153 °C (lit.)
SMILES string
c1ccncc1.c2ccncc2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI key
RCBVKBFIWMOMHF-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 99.98% trace metals basis | description ACS reagent, ≥99.0% |
| assay 98% | assay 99.98% trace metals basis | assay ≥99.0% |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant, core: potassium | reaction suitability reagent type: oxidant |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form crystalline | form crystals |
| mp 152-153 °C (lit.) | mp 398 °C (lit.) | mp 398 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
20039-37-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?