Key Documents
A1284
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride
≥95% (titration)
Synonim(y):
L-α-(2-Aminoethoxyvinyl)glycine hydrochloride, AVG-HCl
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (titration)
≥98% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[H].NCCO\C=C\[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Zastosowanie
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2