Merck
91379
Supelco
Boron trichloride solution
12% in methanol, for GC derivatization, LiChropur
Wybierz wielkość
10 X 1 ML
693,00 zł
100 ML
745,00 zł
500 ML
1350,00 zł
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 X 1 ML
693,00 zł
100 ML
745,00 zł
500 ML
1350,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
Postać
liquid
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
stężenie
11.0-13.0% (alkalimetric)
12% in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
0.875-0.895 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Klucz InChI
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Boron trichloride solution is an esterification reagent. It is a powerful acidic catalyst for the esterification of fatty acids for GC analysis.[1]
Zastosowanie
Learn more in the Product Information
Borontrichloride solution is used as a derivatization reagent for reliable andaccurate identification and quantification of fatty acids mixtures by GC-FID.[2]
For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gas chromatography determination of fatty acids in the human erythrocyte membranes-A review
Bystricka Z, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 115, 35-40 (2016)
Ummara Butt et al.
Drug delivery and translational research, 6(6), 722-734 (2016-10-22)
Fatty acids (FAs) are used by many organisms as defence mechanism against virulent bacteria. The high safety profile and broad spectrum of activity make them potential alternatives to currently used topical antibiotics for the treatment of eye infections in neonates.
Protokoły
Explore how GC can be used to analyze fatty acids either as free fatty acids or as fatty acid methyl esters.