Merck
A1227
Sigma-Aldrich
ABTS Enhancer
liquid, for peroxidase detection
Synonim(y):
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) Enhancer
Wybierz wielkość
10 ML
348,00 zł
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
348,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.83
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
ABTS Enhancer, for peroxidase detection
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) has been used for the determination of laccase activity in Trametes versicolor.[1] It may be suitable for use in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detecting signal strength emitted by cells.[2]
Działania biochem./fizjol.
2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) is a non-phenolic substrate.[3] It might exhibit antioxidant property.[4] The detection of the horseradish peroxidase substrate ABTS can be improved by the addition of a chemical enhancer. The ABTS enhancer increases the absorbance of the oxidized product 50-150%. This increase is used to improve assay sensitivity or conserve assay components.
Postać fizyczna
Supplied as an 11X concentrate
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Khaled K Abu-Amero et al.
Molecular vision, 17, 2769-2775 (2011-11-09)
To evaluate total antioxidant status (TAS) in the plasma of pseudoexfoliation glaucoma (PEG) patients and to compare this level with a matching control group. Additionally, we aim to investigate the effect of the combined action of the lysyl oxidase-like 1
Mark E Levenstein et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 26(12), 3099-3107 (2008-09-20)
Human embryonic stem (ES) cells can be maintained in an undifferentiated state if the culture medium is first conditioned on a layer of mouse embryonic fibroblast (MEF) feeder cells. Here we show that human ES cell proliferation is coordinated by
Investigations on antioxidant potential of phenolic acids and flavonoids: the common phytochemical ingredients in plants
Singh DP, et al.
Journal of Plant Biochemistry & Physiology (2018)
Meng-Hsuan Wu et al.
Scientific reports, 9(1), 9754-9754 (2019-07-07)
Laccases that are tolerant to organic solvents are powerful bio-catalysts with broad applications in biotechnology. Most of these uses must be accomplished at high concentration of organic solvents, during which proteins undergo unfolding, thereby losing enzyme activity. Here we show
Manickam Naresh Kumar et al.
Bioresource technology, 244(Pt 1), 353-361 (2017-08-07)
Inhibitor mediated intensified bio-pretreatment (IMBP) technology using natural cellulase inhibitor (NCI) for maximum cellulose recovery from paddy straw was studied. Pretreatment was carried out under solid state condition. Supplementation of 8% NCI in pretreatment medium improves cellulose recovery and delignification
Produkty
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Why should Product A1227, ABTS Enhancer, be used?
    1 answer
    1. This enhancer may be used to increase sensitivity or to conserve assay components.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How can Product A1227, ABTS Enhancer, be used?
    1 answer
    1. This product is for microwell applications such as ELISA. A soluble reaction product is produced, so this is not for applications that require a precipitation reaction such as blotting or histochemical applications.