Przejdź do
A9941
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
chromogenic, tablet
Synonim(y):
AzBTS-(NH4)2, Diammonium 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297,00 zł
50 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N6O6S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.68
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
solubility
deionized water: 100 mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
General description
ABTS mainly used in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) procedures.
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid), is a chromogenic substrate used:
  • For a reaction with laccase or bilirubin oxidase
  • For a reaction with peroxidase enzymes: (like HRP for example). ABTS in combination with hydrogen peroxide
A peroxidase reaction of ABTS in the presence of hydrogen peroxide produces a green soluble end product which can be read spectrophotometrically at 405nm. The reaction may be stopped with 1% sodium dodecyl sulfate (SDS).
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt is light sensitive, and water soluble chemical compound
Application
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is green in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 1% sodium dodecyl sulfate (SDS). Recommended for ELISA (microwell) procedures, not recommended for membrane applications.
  • 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, ABTS, has been used as a substrate in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).†
  • ABTS is also used to measure glucose concentrations in different solutions including blood serum.
  • The food industry uses ABTS to measure the antioxidant capacities within different foods.
  • Since it is less readily oxidized than TMB and OPD substrates, ABTS is less sensitive for ELISA applications. Thus ABTS has some advantageous over TMB and OPD in cases of large background results
  • It is recommended for ELISA (microwell) procedures, not recommended for membrane applications.
Preparation Note
Dissolve 1 tablet in 100 ml of 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0 (Tablets available as Sigma Product No. P4809). Add 25 μl of fresh 30% hydrogen peroxide
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A188811557A3219
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
powder
form
powder or crystals
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, we would like to use this ABTS for diagnostics, so it is crucial that there are no false positives from oxidized ABTS. For these ABTS tablets, the instructions indicate storage at room temperature. What is the shelf life at room temperature?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Furthermore, the product is not assigned an expiration/use by, or retest date. Please see comments below:
      A number of products are not assigned Retest, Expiration or Use-by-Date as there is no indication to conclude they are unstable. The only date shown on the certificate of analysis will be the Quality Release Date. We recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. Products should be routinely inspected by the customer to ensure they perform as expected. For those products, only our standard warranty of 1 year from the date of shipment of products is applicable. Please see document on our website at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf