A1139
β-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
kolor
white
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO2.C7H8O3S/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-8,11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
FRHWYVGCFUQMJR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3