Merck
A1135
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride hydrate
≥98%
Synonim(y):
Aminacrine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98%
ciąg SMILES
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3