Przejdź do
M2011
Melphalan
powder
Synonim(y):
4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine, L-PAM, L-Phenylalanine mustard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.20
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-726-3
Beilstein/REAXYS Number:
2816456
MDL number:
Form:
powder
999,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(O)=O
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI key
SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
General description
Melphalan also known as L-phenylalanine mustard is an alkylating agent.[1][2] It belongs to the class of nitrogen mustards, which act as chemotherapeutic agents.[1]
Application
Melphalan has been used as a drug along with HDAC-inhibitor JNJ-26481585 to treat multiple myeloma (MM) in cell lines and as a chemotherapeutic agent for breast cancer cell line.
Biochem/physiol Actions
Melphalan is an antineoplastic agent.[3][4]
In rat, melphalan in isolated lung perfusion (ILP) functions as a potent therapeutics for sarcomatous pulmonary metastases. It forms DNA intrastrand crosslinks by bifunctional alkylation in 5′-GGC sequences.[1] Melphalan acts as a bone-marrow depressant and is implicated in the treatment of multiple myeloma and ovarian cancer.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001158BP391359807
Melphalan British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP391
Melphalan
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melphalan
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)