Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Simport M920-2
Material:
black acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid
Packaging:
pack of 1 ea
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
black acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Simport M920-2
parameter
-80-80 °C temp. range
L × H × W
38 cm × 4.5 cm × 24 cm
General description
These robust hunidity chambers offer a more user friendly approach to immunohistochemistry staining. This tray is suitable for routine staining requiring a humidity chamber. Wells between rails holds water securely without splashing. The plastic rails are covered with a polymer strip for perfectly holding slides even if tray is held at an angle. Rails are raised not only to avoid water touching the slides but to make them more easily retrievable. The base will also excess stain solution dripping from the slides.
Features and Benefits
- Holds up to 20 slides
- Drain plug for easy emptying
- 4 rubber feet for greater stability
- Stackable for save space
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description StainTray with black lid | description StainTray with clear lid | description Holds 100 x slides 76x26 mm | description Holds 50 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Simport M920-2 | manufacturer/tradename Simport M920-1 | manufacturer/tradename BRAND 476000 | manufacturer/tradename BRAND 475900 |
| material black acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid | material PETG lid | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × H × W 38 cm × 4.5 cm × 24 cm | L × H × W 38 cm × 4.5 cm × 24 cm | L × H × W - | L × H × W - |
| parameter -80-80 °C temp. range | parameter -20-60 °C temp. range | parameter - | parameter - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under StainTray slide staining system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?