Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Level
product line
BioReagent
form
beads
technique(s)
buffer exchange: suitable
matrix active group
phase
bead diameter
20-50 μm
pore size
exclusion limit (10 bp dsDNA; (rA)10)
pH range
2-13
application(s)
life science and biopharma
compatibility
Cytiva
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O.OC(CO)CO
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
InChI key
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix active group phase | matrix active group - | matrix active group phase | matrix active group phase |
| compatibility Cytiva | compatibility - | compatibility Cytiva | compatibility Cytiva |
| technique(s) buffer exchange: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| pore size exclusion limit (10 bp dsDNA; (rA)10) | pore size - | pore size - | pore size - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S5772-10G | 04061833750025 |
| S5772-100G | 04061833750018 |
| S5772-25G | 04061833750032 |