Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 742,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41181600
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
flat screw cap (53 mm in diameter), high-density polypropylene
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F44208-1000
General description
The flat-topped polypropylene threaded closure is 53 mm in diameter, features a large milled edge for a convenient hand grip and has deep sealing screw threads. Five internal slots store up to 10 standard 1 x 3" or 25 x 75 mm slides back to back. The base diameter is 59.7 mm (23/8"), height is 114 mm (41/2"). Steam autoclavable at 121°C (250°F), with lid detached during autoclaving.
Features and Benefits
- Durable polypropylene construction
- Sealing ring makes jar watertight
- Stores up to 10 standard slides
- Autoclavable
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F44208-1000 | manufacturer/tradename WHEATON® 900570 | manufacturer/tradename WHEATON® 900620 | manufacturer/tradename BRAND 62310 |
| material flat screw cap (53 mm in diameter), high-density polypropylene | material glass jar | material glass jar | material polypropylene , polypropylene cap, round transparent bottle |
| packaging pack of 12 ea | packaging - | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 500 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?