Kluczowe dokumenty
Z675784
LockMailer microscope slide jar
holds up to 4 standard 1 x 3 in. slides, polypropylene
Wybierz wielkość
500 EA
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Simport M950-4MA
Opis ogólny
The LockMailer is a tamperproof multi purpose compact container for transporting, storing, mailing or staining microscope slides. Constructed of extra-strong, clear polypropylene it holds up to 4 standard 1 x 3 in. or 25 x 75 mm slides vertically. The inside slotted channels keep slides safely separated. It incorporates a unique tamper evident leakproof screw cap made of HD polyethylene. The LockMailer can also be used without the tamperproof feature.
The LockMailer is also an efficient staining vessel; the unique design has a reduced internal volume to decrease the amount of staining solutions needed; 14 mL w/o slides. Only 12 mL for 1 slide, 10 mL for 2 slides, 8 mL for 3 slides and 6 mL for 4 slides of the staining solution is needed.
Informacje prawne
LockMailer is a trademark of Simport
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can these jar be autoclaved for cleaning ? and can we keep Xylene in it ?
    1 answer
    1. The material of this product is polypropylene, which is autoclavable. However, polypropylene is not recommended for use with xylene.