Kluczowe dokumenty
BR472500
BRAND® glass staining trough, Schiefferdecker pattern
soda-lime glass
Synonim(y):
Microscopy, Staining, Staining Accessories
Wybierz wielkość
10 EA
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
opis
for use with transparent staining tray
producent / nazwa handlowa
BRAND 472500
dł. × szerokość
76 mm × 26 mm , holds 10 slides
Opis ogólny
Korytko do barwienia 1191 Glass Staining Trough we wzorze Schiefferdecker jest przeznaczone do wydajnego barwienia do 10 szkiełek, co czyni je niezbędnym narzędziem do zastosowań laboratoryjnych. Wykonane z wytrzymałego szkła sodowo-wapniowego korytko ma wymiary 76 x 26 mm, zapewniając kompaktowe i skuteczne rozwiązanie do organizacji szkiełek. Konstrukcja Schiefferdeckera zapewnia optymalne odstępy i dostępność, ułatwiając równomierne barwienie przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracy. To praktyczne i niezawodne korytko do barwienia jest idealne do procedur histologicznych i mikroskopowych, dzięki czemu jest cennym dodatkiem do każdego laboratorium.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)