Z103969
Wheaton staining dish
pack of 1 ea
Synonim(y):
900200
Wybierz wielkość
922,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
922,00 zł
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 900200
Dł. × szer. naczynia
95 mm × 76 mm
pojemność naczynia
3 x 1 in. (75 x 25 mm) , 10 single slides
3 x 1-1/2 in. (75 x 38 mm) , 19 slides arranged alternately straight across and diagonally
3 x 2 in. (75 x 51 mm) , 20 slides back-to-back of standard size
inside L × W × D
95 mm × 76 mm × 64 mm, pack of 1
rozmiar
Opis ogólny
Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Przybliżone wymiary wewnętrzne: 95 mm dł. x 76 mm szer. x 64 mm gł.
Zawiera: naczynie, stojak i uchwyt.
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego
- Ta 20-szkiełkowa jednostka jest standardem dla ręcznych procedur barwienia.
- Zdejmowany szklany stojak na szkiełka ma otwarte dno, aby ułatwić szybkie zanurzenie i drenaż, zmniejszając przenoszenie. Stojak mieści 10 pojedynczych szkiełek, 19 szkiełek ułożonych naprzemiennie w poprzek i po przekątnej lub 20 szkiełek w standardowym rozmiarze: 3" x 1" (75 x 25 mm), 3" x 1-1/2" (75 x 38 mm) i 3" x 2" (75 x 51 mm).
- Przybliżone wymiary wewnętrzne dna (mm): 91 dł. x 71 szer. x 60 gł.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)