Merck
95348
Sigma-Aldrich
Abberior® STAR 470SX, NHS ester
for long Stokes STED and 2-color STED application
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥80.0% (degree of coupling)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMF: 1 mg/mL, clear
fluorescencja
λex 480 nm; λem 610-630 nm in PBS, pH 7.4
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Abberior STAR 470SX jest najnowszym opracowaniem barwników z długim przesunięciem Stokesa do mikroskopii STED. Barwnik może być wzbudzany od 450 do 480nm. Może zastąpić barwniki takie jak 4765 494. Dla STED zalecana jest długość fali zubożenia ~750 nm. Dlatego też dobrze nadaje się do 2-kolorowego obrazowania STED zaimplementowanego w mikroskopie Leica TCS STED Ti:Sa.
Abberior STAR 470SX to barwnik z wyboru do zastosowań STED o długim czasie Stokesa w pomarańczowym reżimie fluorescencyjnym. Barwnik został specjalnie zaprojektowany i przetestowany pod kątem dwukolorowej mikroskopii STED w połączeniu z naszym STAR 635 przy użyciu pojedynczej długości fali STED. Barwnik jest zalecany do stosowania w 2-kolorowym systemie Leica TCS STED Ti:Sa.
Kluczowe cechy
  • Zaprojektowany do mikroskopii STED przy długości fali ~750 nm
  • Długie przesunięcie Stokesa (>130 nm) dla zastosowań 2-kolorowych
  • Przetestowany w 2-kolorowym systemie Leica TCS STED Ti:Sa
Maksimum absorpcji, λmax: 475 nm (MeOH),
477 nm (PBS, pH 7,4)
Współczynnik ekstynkcji, ε(λmax): 30′400 M-1cm-1 (MeOH),
22′700 M-1cm-1 (PBS, pH 7.4)
Współczynnik korekcji, CF260 = ε260/εmax: 0.69
Współczynnik korekcji, CF280 = ε280/max: 0.47
Maksimum fluorescencji, λfl: 609 nm (MeOH),
627 nm (PBS, pH 7.4)
Zalecana długość fali STED, λSTED: 740 - 770 nm
Wydajność kwantowa fluorescencji, η: 0.80 (EtOH)
Czas życia fluorescencji, τ: 3.9 (EtOH)
Zastosowanie
Abberior Kozie przeciwciało anty-królicze STAR 470SX zostało użyte do mikroskopii STED (zubożenie emisji stymulowanej) w komórkach Caco-2.[1]
Przydatność
Zaprojektowany i przetestowany pod kątem fluorescencyjnej mikroskopii superrozdzielczej
Informacje prawne
Chromeo is a trademark of Active Motif Chromeon GmbH
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thommie Karlsson et al.
PLoS pathogens, 8(10), e1002953-e1002953 (2012-10-17)
Quorum sensing (QS) signaling allows bacteria to control gene expression once a critical population density is achieved. The Gram-negative human pathogen Pseudomonas aeruginosa uses N-acylhomoserine lactones (AHL) as QS signals, which coordinate the production of virulence factors and biofilms. These
Marcus Dyba et al.
Nature biotechnology, 21(11), 1303-1304 (2003-10-21)
We report immunofluorescence imaging with a spatial resolution well beyond the diffraction limit. An axial resolution of approximately 50 nm, corresponding to 1/16 of the irradiation wavelength of 793 nm, is achieved by stimulated emission depletion through opposing lenses. We
S W Hell et al.
Optics letters, 19(11), 780-782 (1994-06-01)
We propose a new type of scanning fluorescence microscope capable of resolving 35 nm in the far field. We overcome the diffraction resolution limit by employing stimulated emission to inhibit the fluorescence process in the outer regions of the excitation
Volker Westphal et al.
Physical review letters, 94(14), 143903-143903 (2005-05-21)
Utilizing single fluorescent molecules as probes, we prove the ability of a far-field microscope to attain spatial resolution down to 16 nm in the focal plane, corresponding to about 1/50 of the employed wavelength. The optical bandwidth expansion by nearly
Beitraege zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung.
Abbe, E.
Archiv fur Mikroskopische Anatomie, 9, 413-420 (1873)