Merck
04831
® STAR 470SXP, biotyna
≥90.0% (HPCE)
Pozwól nam pomóc
assay
≥90.0% (HPCE)
manufacturer/tradename
Abberior GmbH
fluorescence
λex 472 nm; λem 598 nm±10 nm in DMSO
detection method
fluorometric
storage temp.
2-8°C
Application
Zaprojektowany i przetestowany pod kątem fluorescencyjnej mikroskopii superrozdzielczej
Legal Information
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
144274-5G04061838735539
04831-1MG04061835503728