Merck
92689
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-galactosamine-6-phosphate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
N-Acetyl-D-chondrosamine 6-phosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16NO9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
crystalline
kolor
light yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H16NO9P/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
Klucz InChI
BRGMHAYQAZFZDJ-KEWYIRBNSA-N
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że 6-fosforan N-acetylo-D-galaktozaminy hamuje aktywność hemaglutynacyjną alektyny II, związku wyizolowanego z miąższu liści aloesu. [1]
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Monosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Akev et al.
Phytotherapy research : PTR, 13(6), 489-493 (1999-09-10)
The separation and partial purification of two lectins from the leaf pulp of Aloe vera L. (=barbadensis Miller) is presented. The fraction showing haemagglutinating activity was precipitated at 50% ammonium sulphate concentration from the crude leaf pulp extract. The precipitate