Kluczowe dokumenty
69948
MOPS
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonim(y):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioUltra
Próba
≥99.5% (T)
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
pozostałość po prażeniu
≤0.1% (as SO4)
strata
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O)
przydatny zakres pH
6.5-7.9
pKa (25°C)
7.2
rozpuszczalność
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.020
λ: 280 nm Amax: 0.015
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?